Tisk…
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 8770 CZK
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06666938
CAS číslo: 65447-49-6
UN: 1759
ADR: 8,III