Tisk…
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32256-1G OR32256-5G
APOSOR32256-1GEA 7670 CZK
APOSOR32256-1G APOSOR32256-5G
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791155
CAS číslo: 82440-25-3