Tisk…
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[4-Methoxy-3-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32251-1G OR32251-5G
APOSOR32251-1GEA 9560 CZK
APOSOR32251-1G APOSOR32251-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001240
CAS číslo: 385383-47-1