Tisk…
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32250-1G OR32250-5G
APOSOR32250-1GEA 9560 CZK
APOSOR32250-1G APOSOR32250-5G
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001238
CAS číslo: 385383-49-3