Tisk…
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3225-25G OR3225-5G OR3225-1G
APOSOR3225-25GEA 20900 CZK
APOSOR3225-25G APOSOR3225-5G APOSOR3225-1G
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole
Vzorec: C₉H₉NO₃S
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216482
CAS číslo: 170492-47-4