Tisk…
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322467-25G
APOSOR322467-25GEA 5230 CZK
APOSOR322467-25G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C5H3ClN2O2
MW: 158,5425 g/mol
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318438
CAS číslo: 27398-39-6