Tisk…
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32246-1G OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA 9560 CZK
APOSOR32246-1G APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001228
CAS číslo: 55582-31-5