Tisk…
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 1540 CZK
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041874
CAS číslo: 5274-70-4