Methylakrylát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR322452-500ML
OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA
2070
CZK
APOSOR322452-500ML
APOSOR322452-2500M
Methylakrylát 99%
Methylakrylát
Vzorec:
C₄H₆O₂ Bod varu: 80 °C Bod tání: –75 °C Hustota: 0,956 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –3 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008627 CAS číslo: 96-33-3 UN: 1919 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...