Tisk…
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 18820 CZK
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839908
CAS číslo: 370864-72-5