Tisk…
2-Nitro-m-anisic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
OR322422-25G
APOSOR322422-25GEA 3410 CZK
APOSOR322422-25G
2-Nitro-m-anisic acid
2-Nitro-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007143
CAS číslo: 4920-80-3