Tisk…
2-Methoxy-4-vinylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 1240 CZK
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 108…110 °C
Bod tání: 25…29 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015437
CAS číslo: 7786-61-0