Tisk…
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32241-1G OR32241-5G
APOSOR32241-1GEA 5130 CZK
APOSOR32241-1G APOSOR32241-5G
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082683
CAS číslo: 298700-70-6