2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32239-1G
OR32239-5G
APOSOR32239-1GEA
6390
CZK
APOSOR32239-1G
APOSOR32239-5G
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol
Vzorec:
C₆H₈ClN₃O MW: 173,6 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
51947-89-8 |