Tisk…
2,5-Dimethylresorcinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethylbenzene-1,3-diol
OR322380-1G OR322380-250MG OR322380-5G
APOSOR322380-1GEA 19350 CZK
APOSOR322380-1G APOSOR322380-250MG APOSOR322380-5G
2,5-Dimethylresorcinol
2,5-Dimethylresorcinol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134473
CAS číslo: 488-87-9