Tisk…
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322374-1G OR322374-5G
APOSOR322374-1GEA 1490 CZK
APOSOR322374-1G APOSOR322374-5G
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Bod tání: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864807
CAS číslo: 4467-07-6