Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)pyrrole
OR32237-25G
APOSOR32237-25GEA 3580 CZK
APOSOR32237-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119340
CAS číslo: 4533-42-0