4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322355-250MG
OR322355-1G
APOSOR322355-250MGEA
3810
CZK
APOSOR322355-250MG
APOSOR322355-1G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800940 CAS číslo: 103788-61-0 |