Tisk…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DABCO
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 1990 CZK
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Bod varu: 174 °C/760mmHg
Bod tání: 156…159 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006689
CAS číslo: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II