Tisk…
4-(Morpholinomethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 622 CZK
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659020
CAS číslo: 51013-67-3