5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
OR322344-25G
APOSOR322344-25GEA
5560
CZK
APOSOR322344-25G
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,60 g/mol Bod tání: 159…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00034066 CAS číslo: 7149-80-6 |