Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322327-25G OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA 6350 CZK
APOSOR322327-25G APOSOR322327-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056104
CAS číslo: 5551-11-1