Tisk…
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 1450 CZK
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Vzorec: C₅H₄BrNOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126375
CAS číslo: 2160-63-6