Tisk…
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
OR32232-5G
APOSOR32232-5GEA 3970 CZK
APOSOR32232-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016596
CAS číslo: 7310-95-4