Tisk…
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322299-1G OR322299-250MG
APOSOR322299-1GEA 2280 CZK
APOSOR322299-1G APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₂₃NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00673774
CAS číslo: 167262-68-2