Tisk…
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR322298-100MG OR322298-250MG OR322298-500MG
APOSOR322298-100MGEA 1120 CZK
APOSOR322298-100MG APOSOR322298-250MG APOSOR322298-500MG
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Vzorec: C9H6N2O3
Bod tání: 267…268 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1204-75-7