Tisk…
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Phenylpropargyl aldehyde
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 1620 CZK
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
MW: 130,15 g/mol
Bod varu: 118 °C/13mmHg
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006995
CAS číslo: 2579-22-8
EINECS: 219-942-0