Tisk…
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 CZK
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NO
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442144
CAS číslo: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8,II