Tisk…
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 705 CZK
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012360
CAS číslo: 15174-69-3