Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR322234-1G
OR322234-25G
OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA
1490
CZK
APOSOR322234-1G
APOSOR322234-25G
APOSOR322234-5G
Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Ethyl-2-isocyanatobenzoate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013849 CAS číslo: 76393-16-3 UN: 3335 ADR: 9,III |