Tisk…
4-Nitropyrocatechol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 13360 CZK
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitropyrocatechol
4-Nitropyrocatechol
Vzorec: C₆H₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007242
CAS číslo: 3316-09-4