Tisk…
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: CBZ-OSu (Z-OSu)
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 705 CZK
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005513
CAS číslo: 13139-17-8