4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322222-1G
OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA
2900
CZK
APOSOR322222-1G
APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Vzorec:
C₉H₁₅NS MW: 169,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053136 CAS číslo: 53498-32-1 |