Tisk…
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322217-100G OR322217-25G OR322217-500G
APOSOR322217-100GEA 695 CZK
APOSOR322217-100G APOSOR322217-25G APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO₂
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012489
CAS číslo: 7524-50-7