Tisk…
N-Ethylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 1950 CZK
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037794
CAS číslo: 627-01-0