Tisk…
1-Adamantyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA 1660 CZK
APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.247 g/mol
Bod tání: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134405
CAS číslo: 4411-25-0