Tisk…
6-Methoxy-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluene, 2-Methoxy-5-methylphenol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzene
OR322195-25G
APOSOR322195-25GEA 9260 CZK
APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-cresol 98%
6-Methoxy-m-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: 35…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040901
CAS číslo: 1195-09-1