Tisk…
2-Ethoxy-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322189-1G OR322189-10G
APOSOR322189-1GEA 1660 CZK
APOSOR322189-1G APOSOR322189-10G
2-Ethoxy-4-methylphenol
2-Ethoxy-4-methylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043697
CAS číslo: 2563-07-7