Tisk…
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 1660 CZK
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Vzorec: C₁₄H₁₁NOS
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041078
CAS číslo: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III