Tisk…
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 1660 CZK
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Vzorec: CHBr₂NO
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 74213-24-4