4-(Methylthio)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G
OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA
1700
CZK
APOSOR322186-1G
APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Vzorec:
C₈H₁₁NS MW: 153.2500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310831 CAS číslo: 83171-39-5 |