Tisk…
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 622 CZK
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020138
CAS číslo: 1123-63-3