4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G
OR322170-25G
OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA
622
CZK
APOSOR322170-1G
APOSOR322170-25G
APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉ClO MW: 156,609 g/mol Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03427011 CAS číslo: 16473-35-1 UN: 1759 ADR: 8,II |