Tisk…
1,3-Dichloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 622 CZK
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dichloroisoquinoline
1,3-Dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034750
CAS číslo: 7742-73-6