Tisk…
Margaric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 2480 CZK
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Margaric acid
Margaric acid
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Bod varu: 227 °C/100mmHg
Bod tání: 59…61 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002751
CAS číslo: 506-12-7
EINECS: 208-027-1