Tisk…
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 1950 CZK
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Vzorec: C₃H₄ClNS
MW: 121,59 g/mol
Bod varu: 79…80 °C/13mmHg
Hustota: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041125
CAS číslo: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II