Tisk…
3-Brompropylamine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
OR322151-100G OR322151-500G OR322151-25G
APOSOR322151-100GEA 910 CZK
APOSOR322151-100G APOSOR322151-500G APOSOR322151-25G
3-Brompropylamine hydrobromide
3-Brompropylamine hydrobromide
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218,92 g/mol
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012912
CAS číslo: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0