Tisk…
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322146-1G OR322146-5G
APOSOR322146-1GEA 3740 CZK
APOSOR322146-1G APOSOR322146-5G
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆ClNO
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 19968-85-5