Tisk…
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 5960 CZK
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 94…96 °C/50mmHg
Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014282
CAS číslo: 6294-40-2