Tisk…
tert-Butyl carbazate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
OR322134-100G
APOSOR322134-100GEA 0 CZK
APOSOR322134-100G
tert-Butyl carbazate
tert-Butyl carbazate
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 63…65 °C
Bod tání: 39…42 °C
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007593
CAS číslo: 870-46-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III